missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TUB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15544352
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15544352 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15544352

Marca: Invitrogen™ PA540723

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: DSLASVQLGA TRPTAPASAK RTKAAATAGG QGGAARKEKK GKHKGTSGPA Sequence homology: Dog: 92%; Guinea Pig: 85%; Horse: 85%; Human: 100%; Mouse: 92%; Rabbit: 92%; Rat: 92%.

This gene encodes a member of the Tubby family of bipartite transcription factors. The encoded protein may play a role in obesity and sensorineural degradation. The crystal structure has been determined for a similar protein in mouse, and it functions as a membrane-bound transcription regulator that translocates to the nucleus in response to phosphoinositide hydrolysis. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TUB
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TUB
N.º de referencia del gen P50607
Alias de gen CELE_F10B5.4; F10B5.4; Rd5; RDOB; retinal degeneration 5; TUB; TUB bipartite transcription factor; TUB-1; tubby bipartite transcription factor; tubby candidate gene; tubby homolog; tubby homologue; tubby protein; Tubby protein homolog; Tubby protein homolog 1
Símbolos de los genes TUB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human TUB (aa 89-138).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7275
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.