missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTNPB, MedChemExpress

Código de producto. 16472817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472817 50 mg 50 miligramos
16499287 5 mg 5 miligramos
16476738 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472817

Marca: Medchem Express HY15682

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.

TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TTNPB
CAS 71441-28-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ro 13-7410 Arotinoid acid AGN191183
Información de solubilidad DMSO : 7.58 mg/mL (21.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(/C=C(C2=CC=C3C(C)(C)CCC(C)(C)C3=C2)\C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 348.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.48
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.