missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TTN, Mouse anti-Human, Clone: 6H5, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00007273-M09.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MTTQAPTFTQPLQSVVVLEGSTATFEAHISGFPVPEVSWFRDGQVISTSTLPGVQISFSDGRAKLTIPAVTKANSGRYSLKATNGSGQATSTAELLVKAETAPPNFVQRLEspecificaciones
| TTN | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| titin | |
| CMD1G/CMH9/CMPD4/CONNECTIN/DKFZp451N061/EOMFC/FLJ26020/FLJ26409/FLJ32040/FLJ34413/FLJ39564/FLJ43066/HMERF/LGMD2J/TMD | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 6H5 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC058824 | |
| TTN | |
| TTN (AAH58824, 1 a.a. ∼ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 7273 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido