missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TTLL4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13406597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13406597 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13406597 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA532022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: NT2D1, PC-3. Predicted reactivity: Mouse (98%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Glutamylase which preferentially modifies beta-tubulin and non-tubulin proteins, such as NAP1L1, NAP1L4 and CGAS. Involved in the side-chain initiation step of the polyglutamylation reaction rather than in the elongation step. Involved in formation of short side-chains. Mediates initiation of polyglutamylation of nucleosome assembly proteins NAP1L1 and NAP1L4. Also acts as a monoglutamylase: generates monoglutamylation of CGAS, leading to impair the nucleotidyltransferase activity of CGAS. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TTLL4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica TTLL4
N.º de referencia del gen Q14679
Alias de gen KIAA0173; TTLL4; Tubulin polyglutamylase TTLL4; tubulin tyrosine ligase like 4; tubulin tyrosine ligase-like family member 4; tubulin tyrosine ligase-like family, member 4; tubulin--tyrosine ligase-like protein 4
Símbolos de los genes TTLL4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human TTLL4. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9654
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.