missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TTI2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15742741 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15742741 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15742741

Marca: Invitrogen™ PA554812

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LLGKVETAKN SLVGPAWQTG LHHLAGPVYI FAITHSLEQP WTTPRSREVA REVLTSLLQV TECGSVAGFL HGENEDEKG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 70%.

The DNA replication (origin) licensing system is necessary for duplicating the genome in each cell cycle. Geminin is a protein that prevents DNA replication by blocking the MCM complex incorporation into prereplication complex (pre-RC). It is absent during G1 phase and accumulates during S, G2, and M phases of mitosis. It is then degraded during the metaphase-anaphase trasition allowing replication to occur during subsequent cycles. Geminin has also been implicated in maintaining integrity of the male germline genome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TTI2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TTI2
N.º de referencia del gen Q6NXR4
Alias de gen C8orf41; FLJ23263; MRT39; RGD1310414; Tel2 interacting protein 2 homolog; TELO2 interacting protein 2; TELO2-interacting protein 2; TTI2
Símbolos de los genes TTI2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TTI2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93782).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80185
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.