missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTI1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7210658 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16871905 20 μL 20 microlitros
16861905 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16871905

Marca: Proteintech 223811AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Regulator of the DNA damage response (DDR). Part of the TTT complex that is required to stabilize protein levels of the phosphatidylinositol 3-kinase-related protein kinase (PIKK) family proteins. The TTT complex is involved in the cellular resistance to DNA damage stresses, like ionizing radiation (IR), ultraviolet (UV) and mitomycin C (MMC). Together with the TTT complex and HSP90 may participate in the proper folding of newly synthesized PIKKs. Promotes assembly, stabilizes and maintains the activity of mTORC1 and mTORC2 complexes, which regulate cell growth and survival in response to nutrient and hormonal signals.

Especificaciones

Antígeno TTI1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TTI1
N.º de referencia del gen O43156
Alias de gen KIAA0406, TTI1
Símbolos de los genes TTI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TTI1 Fusion Protein Ag17697
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9675
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.