Learn More
TTF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TTF2 |
|---|---|
| Concentración | 0.52 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16842084
|
Proteintech
13722-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16832084
|
Proteintech
13722-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the SWI2/SNF2 family of proteins, which play a critical role in altering protein-DNA interactions. The encoded protein has been shown to have dsDNA-dependent ATPase activity and RNA polymerase II termination activity. This protein interacts with cell division cycle 5-like, associates with human splicing complexes, and plays a role in pre-mRNA splicing.Especificaciones
| TTF2 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q5NC05, Q9UNY4 | |
| 295324, 74044, 8458 | |
| TTF2 Fusion Protein Ag4671 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TTF2 |
| 0.52 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| F2, HuF2, Lodestar homolog, Transcription release factor 2, TTF2 | |
| Ttf2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |