Learn More
TTF1 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 2C8F3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TTF1 |
|---|---|
| Clon | 2C8F3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16847545
|
Proteintech
66034-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16837545
|
Proteintech
66034-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a protein initially identified as a thyroid-specific transcription factor. The encoded protein binds to thyroglobulin promoter and regulates the expression of thyroid-specific genes but has also been shown to regulate the expression of genes involved in morphogenesis. Mutations and deletions in this gene are associated with benign hereditary chorea, choreoathetosis, congenital hypothyroidism, and neonatal respiratory distress, and may be associated with thyroid cancer. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
| TTF1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BHC, Homeobox protein Nkx 2.1, NK 2, NK2 homeobox 1, NKX2 1, NKX2.1, NKX2-1, NKX2A, TEBP, Thyroid nuclear factor 1, Thyroid transcription factor 1, TITF1, TTF 1, TTF1 | |
| NKX2-1 | |
| IgG3 | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 2C8F3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Pig | |
| P43699 | |
| 100154384, 7080 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NKX2-1 |