missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TTF1 Mouse anti-Human, Clone:2F4B12, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant human TTF1.
Marca: Abnova MAB17229.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| TTF1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ELISA (1:10000) Western Blot (1:500-1:2000) Immunohistochemistry Immunocytochemistry Flow Cytometry (1:200-1:400) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
|
| TTF1 | |
| Recombinant protein corresponding to amino acid 1-150 of human TTF1 from E. coli. | |
| 7270 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| Liquid |
| ELISA, Flow Cytometry, Western Blot | |
| 2F4B12 | |
| transcription termination factor, RNA polymerase I | |
| In PBS (0.05% sodium azide) | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?