Learn More
TTC7A Monoclonal Antibody (OTI1D4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17526724
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17526724 30 μL 30 microlitros
17506724 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17526724
Marca: Origene Technologies TA812298S
Mouse Monoclonal Antibody
TTC7A Monoclonal antibody specifically detects TTC7A in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno TTC7A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NUP210
N.º de referencia del gen Q8TEM1
Alias de gen 1110035E02Rik; 1700007L07Rik; fsn; GIDID; hea; KIAA1140; MINAT; tetratricopeptide repeat domain 7; tetratricopeptide repeat domain 7A; tetratricopeptide repeat protein 7A; TPR repeat protein 7A; Ttc7; TTC7A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 27-400 of human NUP210 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23225
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1