Learn More
TTC26 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16823625 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16823625 20 μL 20 microlitros
16813625 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16823625 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 250831AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno TTC26
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TTC26
N.º de referencia del gen A0AVF1, Q8BS45
Alias de gen dyf 13, TPR repeat protein 26, TTC26
Símbolos de los genes TTC26
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TTC26 Fusion Protein Ag18983
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 264134, 79989
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG