missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TTC26 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 25083-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| TTC26 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TTC26 | |
| dyf 13, TPR repeat protein 26, TTC26 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 264134, 79989 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| A0AVF1, Q8BS45 | |
| TTC26 | |
| TTC26 Fusion Protein Ag18983 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido