Learn More
Invitrogen™ TTC24 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15774171 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15774171 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15774171
Marca: Invitrogen™ PA556262
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: QVLEKSRRLA ERSTGRRLLG HLYNDLGLGY SQLQLFPLAV EAFLQALPLC WVPGEQATVL RNLGMAHNAL GNYQEAREFH QKAADLHGSV G Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 75%, Rat - 72%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TTC24
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TTC24
N.º de referencia del gen A2A3L6
Alias de gen tetratricopeptide repeat domain 24; tetratricopeptide repeat protein 24; TPR repeat protein 24; TTC24
Símbolos de los genes TTC24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TTC24. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94527).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 164118
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG