missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TTC22 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15735041 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15735041 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Codice prodotto. 15735041

Marca: Invitrogen™ PA557142

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GMPDRNHLAC AKADLEEVVR VCPGFKAYLD IGQVYYYMGV DAVQELLAVD EAALNQALVF LAKAGESELG ATLPELQLLR GKCLRIKGED Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 88%.

This gene encodes a protein with seven tetratricopeptide (TPR) repeats. Tetratricopeptide repeat containing motifs are found in a variety of proteins and may mediate protein-protein interactions and chaperone activity. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno TTC22
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TTC22
N.º de referencia del gen Q5TAA0
Alias de gen 4732467L16Rik; LOW QUALITY PROTEIN: tetratricopeptide repeat protein 22; RGD1561518; tetratricopeptide repeat domain 22; tetratricopeptide repeat protein 22; TPR repeat protein 22; TTC22
Símbolos de los genes TTC22
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TTC22. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93975).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55001
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.