Learn More
Oxoid UK Solución TTC de 1 % 10 x 5 ml
Click to view available options
:
Solución TTC de 1 % 10 x 5 ml
Descripción
Se necesita un vial para 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| País de origen | Reino Unido |
| Formulario | Liquid |
| Tipo de medios | Suplemento |
| Tipo de producto | Aditivo para medios |
| Para utilizar con (equipo) | Supplement for K-F Streptococcus Agar (CM0701) |
| Tipo de empaquetado | 10 x 5 mL |
| Cantidad | 10/paquete |
| Producción | Each vial for 500mL medium |
| Especie | Enterococci |