missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTA-Q6, MedChemExpress

Código de producto. 16490267
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16490267 50 mg 50 miligramos
16486627 5 mg 5 miligramos
16473908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16490267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10388

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist, which can be used in the research of neurological disease.

TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist, which can be used in the research of neurological disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TTA-Q6
Forma física Solid
CAS 910484-28-5
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15ClF3N3O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (308.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C([C@]2(C3CC3)N(CC(F)(F)F)C(NC4=C2C=C(Cl)C=C4)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 405.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.8
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.