missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TSPYL2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17885752
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17885752 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17885752

Marca: Invitrogen™ PA5142840

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:64,000.

This gene encodes the beta-subunit of glucosidase II, an N-linked glycan-processing enzyme in the endoplasmic reticulum (ER). This protein is an acidic phospho-protein known to be a substrate for protein kinase C. Mutations in this gene have been associated with the autosomal dominant polycystic liver disease (PCLD). Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSPYL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TSPYL2
N.º de referencia del gen Q9H2G4
Alias de gen CASK interacting nucleosome assembly protein; CASK-interacting nucleosome assembly protein; CDA1; Cell division autoantigen 1; cell division autoantigen 1 nucleolar protein; CINAP; CTCL; CTCL tumor antigen se20-4; CTCL-associated antigen se20-4; Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen se20-4; cutaneous T-cell lymphoma-associated tumor antigen se20-4; DENTT; differentially expressed nucleolar TGF-beta1 target; differentially-expressed nucleolar TGF-beta1 target protein; DXBwg1396e; DXHXS1008E; E130307F10Rik; HRIHFB2216; NP79; nuclear protein of 79 kDa; nucleolar TGF-beta1 target protein; RGD1563283; RP1-290F12.2; SE204; testis-specific protein Y encoded-like 2; testis-specific Y-encoded-like protein 2; TSPX; TSPY like 2; Tspyl2; TSPY-like 2; TSPY-like protein 2
Símbolos de los genes TSPYL2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-SDIDETIHDIKISD.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64061
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.