missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TSPAN3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15721351 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15721351 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15721351 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA553408

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NGTNPDAASR AIDYVQRQLH CCGIHNYSDW ENTDWFKETK NQSVPLSCCR ETASNCNGSL AHPSDLYAEG CEALVVKKLQ EI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 95%.

The protein encoded by this gene is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. The use of alternate polyadenylation sites has been found for this gene. Two alternative transcripts encoding different isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSPAN3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TSPAN3
N.º de referencia del gen O60637
Alias de gen 1700055K04Rik; H41D4 protein; OAP-1; OSP-associated protein 1; tetraspan 3; tetraspan TM4SF; tetraspanin 3; tetraspanin TM4-A; tetraspanin TM4-A homolog; tetraspanin-3; TM4-A; Tm4sf8; Transmembrane 4 superfamily member 8; TSPAN3; TSPAN-3
Símbolos de los genes TSPAN3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TSPAN3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91077).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10099
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.