missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSPAN2, Mouse anti-Human, Clone: 4A3, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00010100-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: GKGVAIRHVQTMYEEAYNDYLKDRGKGNGTLITFHSTFQCCGKESSEQVQPTCPKELLGHKNCIDEIETIISVKLQEspecificaciones
| TSPAN2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| tetraspanin 2 | |
| 6330415F13Rik/FLJ12082/TSN2/TSPAN-2 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 4A3 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_005725 | |
| TSPAN2 | |
| TSPAN2 (NP_005716, 112 a.a. ∼ 187 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 10100 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido