missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TSPAN11 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15999544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15999544 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15999544 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA566867

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RLSDELKQHLN RTLAENYGQP GATQITASVD RLQQDFKCCG SN Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 84%, rat 84%.

TSPAN11 gene ontology annotations related to this gene include cell surface receptor signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSPAN11
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TSPAN11
N.º de referencia del gen A1L157
Alias de gen 1110014F12Rik; AU067806; tetraspanin 11; tetraspanin-11; TSPAN11; Tspan-11; VSSW1971
Símbolos de los genes TSPAN11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human TSPAN11. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105406).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 441631
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.