Learn More
TSPAN10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16883064 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16883064 20 μL 20 microlitros
16873064 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16883064 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 144301AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TSPAN10 belongs to the tetraspanin (TM4SF) family. It is a multi-pass membrane protein. The exact function of TSPAN10 remains unknown.
Especificaciones
Antígeno TSPAN10
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TSPAN10
N.º de referencia del gen Q9H1Z9
Alias de gen OCSP, Oculospanin, tetraspanin 10, Tspan 10, TSPAN10
Símbolos de los genes TSPAN10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TSPAN10 Fusion Protein Ag5807
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83882
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG