missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN1 Antibody (4/12), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147116
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30147116 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30147116 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP312061CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TSPAN1 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSPAN1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2024-04-12 00:00:00
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen NET1, NET-1, tetraspan 1, Tetraspan NET-1, tetraspanin 1, Tetraspanin TM4-C, tetraspanin-1, TM4C, TM4SF, TSPAN-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was raised by immunising BALB/c mice with the major extracellular domain of tetraspanin 1.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10103
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.