missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TSNAX Monoclonal Antibody (4D5)

Descripción
Peptide Sequence: VADLTGELMR MCINSVGNGD IDTPFEVSQF LRQVYDGFSF IGNTGPYEVS KKLYTLKQSL AKVENACYAL KVRGSEIPKH MLADVFSVKT EMIDQEEGIS.
This gene encodes a protein which specifically interacts with translin, a DNA-binding protein that binds consensus sequences at breakpoint junctions of chromosomal translocations. The encoded protein contains bipartite nuclear targeting sequences that may provide nuclear transport for translin, which lacks any nuclear targeting motifs.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TSNAX |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4D5 |
| Concentración | Conc. Not Determined |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Ascites with no preservative |
| génica | TSNAX |
| N.º de referencia del gen | Q99598 |
| Alias de gen | R74833; translin associated factor X; translin-associated factor X; Translin-associated protein X; translin-like protein; Trax; TSNAX |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?