missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSN Mouse anti-Human, Clone: OTI4C6, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809193
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Translin is a DNA-binding protein which specifically recognizes conserved target sequences at the breakpoint junction of chromosomal translocations. Translin polypeptides form a multimeric structure that is responsible for its DNA-binding activity. Recombination-associated motifs and translin-binding sites are present at recombination hotspots and may serve as indicators of breakpoints in genes which are fused by translocations. These binding activities may play a crucial role in chromosomal translocation in lymphoid neoplasms. Recent evidence suggests that in combination with a binding partner Trax, Translin binds RNA and mediates trafficking in neurons.Especificaciones
| TSN | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q15631 | |
| TSN | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-51 of human TSN produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4C6 | |
| Unconjugated | |
| TSN | |
| BCLF-1, C3PO, RCHF1, REHF-1, TBRBP, TRSLN | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 7247 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido