missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSLPR/CRLF2 Antibody (59N5G4) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30168445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30168445 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30168445

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP227331CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TSLPR/CRLF2 Monoclonal antibody specifically detects TSLPR/CRLF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSLPR/CRLF2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 59N5G4
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CRL2cytokine receptor CRL2 precusor, CRLF2Y, Cytokine receptor-like 2, cytokine receptor-like factor 2, ILXR, IL-XR, P2RY8/CRLF2 fusion, Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, thymic stromal lymphopoietin receptor, thymic stromal-derived lymphopoietin receptor, TSLP receptor, TSLPR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Amino acids 119-231 of human TSLPR protein were used as the immunogen for the antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64109
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.