missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TSLP Recombinant Human Monoclonal Antibody (8G8)

Descripción
TSLP Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), ELISA
TSLP is a 159 amino acid four helix-bundle hemopoietic cytokine that signals through a heterodimeric receptor complex consisting of the human TSLP receptor and the IL-7R alpha-chain. It impacts myeloid cells and induces the release of T cell-attracting chemokines from monocytes, enhances the maturation of CD11c (+) dendritic cells, naive CD4 (+), and CD8 (+) T cells into proallergic effectors, and primes dendritic cells to produce large amounts of IL-12 after CD40 ligand stimulation. TSLP influences the regulation of the positive selection of regulatory T cells and maintenance of peripheral CD4 (+) T cell homeostasis. It induces allergic inflammation by directly activating mast cells and may be involved in the pathophysiology of inflammatory arthritis. It is expressed in heart, liver and prostate.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TSLP |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 8G8 |
| Concentración | 1.45 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| génica | TSLP |
| N.º de referencia del gen | Q969D9 |
| Alias de gen | Thymic stroma-derived lymphopoietin; thymic stromal lymphopoietin; TSLP |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?