missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TSLP Receptor Polyclonal Antibody

Código de producto. 15538472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15538472 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15538472

Marca: Invitrogen™ PA547979

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.

Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) has recently been identified as an important factor capable of driving dendritic cell maturation and activation. It is involved in the positive selection of regulatory T cells, maintenance of peripheral CD4+ T cell homeostasis and the induction of CD4+ T cell-mediated allergic reaction. TSLP is also capable of supporting the growth of fetal liver and adult B cell progenitors and their differentiation to the IgM-positive stage of B cell development. Its receptor TSLP-R will bind TSLP in a low-affinity fashion in transfected cells; co-transfection with IL-7R-alpha cDNA results in high-affinity binding and a functional heteromeric complex. This heteromeric receptor requires stat5 for TSLP-mediated signal transduction and is inhibited by SOCS-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSLP Receptor
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative; pH 7.4
génica CRLF2
N.º de referencia del gen Q9HC73
Alias de gen CRL2; Crlf2; CRLF2Y; Crlm2; CRLM-2; cytokine receptor CRL2 precusor; Cytokine receptor-like 2; Cytokine receptor-like factor 2; cytokine receptor-like molecule 2; delta 1; ILXR; IL-XR; Ly114; lymphocyte antigen 114; P2RY8/CRLF2 fusion; thymic stromal lymphopoietin protein receptor; thymic stromal-derived lymphopoietin receptor; thymic stromal-derived lymphopoietin, receptor; Tpte2; transmembrane phosphoinositide 3-phosphatase and tensin homolog 2; TSLP receptor; Tslpr; type I cytokine receptor delta 1; WI2-87105E3.1
Símbolos de los genes CRLF2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TSLP R Val30-Phe232.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64109
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.