Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TSLP de ratón
Código de producto. p-7230942
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15435353 96 pruebas 1 set
17135799 5 × 96 pruebas cada uno
18537784 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 15435353
Marca: Invitrogen™ EMTSLP
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para TSLP de ratón cuantifica la TSLP ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TSLP ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TSLP de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La TSLP es una citoquina hemopoyética de cuatro haces de hélice de aminoácido 159 que envía señales a través de un complejo receptor heterodimérico compuesto por el receptor de TSLP humana y la cadena IL-7R alfa. Afecta a las células mieloides e induce la liberación de quimiocinas que atraen a las células T de los monocitos, mejora la maduración de las células dendríticas de CD11c (+), las células ingenuas de CD4 (+) y las células T de CD8 (+) en efectores proalérgicos, y ceba las células dendríticas para producir grandes cantidades de IL-12 después de la estimulación del ligando de CD40. La TSLP influye en la regulación de la selección positiva de células T reguladoras y el mantenimiento de la homeostasis periférica de células T de CD4 (+). Induce la inflamación alérgica activando directamente los mastocitos y puede estar implicado en la fisiopatología de la artritis inflamatoria. Se expresa en el corazón, el hígado y la próstata.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9JIE6
Intervalo del ensayo 0,82-200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1 pg
Intervalo de calibración De 1 pg/mL a 200 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 53603
Símbolo de gen TSLP
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Otra investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min