Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TSLP humano
Código de producto. 15415173
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415173 96 pruebas 1 set
17145599 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415173 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHTSLP
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el TSLP humano cuantifica el TSLP hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TSLP hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TSLP humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La TSLP es una citoquina hemopoyética de cuatro haces de hélice de aminoácido 159 que envía señales a través de un complejo receptor heterodimérico compuesto por el receptor de TSLP humana y la cadena IL-7R alfa. Afecta a las células mieloides e induce la liberación de quimiocinas que atraen a las células T de los monocitos, mejora la maduración de las células dendríticas de CD11c (+), las células ingenuas de CD4 (+) y las células T de CD8 (+) en efectores proalérgicos, y ceba las células dendríticas para producir grandes cantidades de IL-12 después de la estimulación del ligando de CD40. La TSLP influye en la regulación de la selección positiva de células T reguladoras y el mantenimiento de la homeostasis periférica de células T de CD4 (+). Induce la inflamación alérgica activando directamente los mastocitos y puede estar implicado en la fisiopatología de la artritis inflamatoria. Se expresa en el corazón, el hígado y la próstata.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q969D9
Intervalo del ensayo 3,28-800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg
Intervalo de calibración De 10 pg/mL a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 85480
Símbolo de gen TSLP
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Otra investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo N/D
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min