Learn More
TSKU Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TSKU |
|---|---|
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16890054
|
Proteintech
12370-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16880054
|
Proteintech
12370-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The function of this protein remains unknown.Especificaciones
| TSKU | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q8CBR6, Q8WUA8 | |
| 244152, 25987 | |
| TSKU Fusion Protein Ag3054 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TSKU |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| E2 induced gene 4 protein, E2IG4, LRRC54, TSK, TSKU, Tsukushi, tsukushin | |
| Tsku | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |