missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSHR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16873094 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16873094 20 μL 20 microlitros
16863094 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16873094

Marca: Proteintech 144501AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This rabbit polyclonal antibody raised against N-terminal region (1-253 aa) of human TSHR can detect subunit A with an experimentally determined molecular weight of 62-70 kDa under reducing condition.

TSH Receptor gene is a membrane protein and a major controller of thyroid cell metabolism. The encoded protein is a receptor for thyrothropin and thyrostimulin, and its activity is mediated by adenylate cyclase. Defects in this gene are a cause of several types of hyperthyroidism. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno TSHR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TSHR
N.º de referencia del gen P16473, P47750
Alias de gen CHNG1, hTSHR I, LGR3, Thyrotropin receptor, TSH R, TSHR
Símbolos de los genes TSHR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TSHR Fusion Protein Ag5957
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22095, 7253
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.