missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSHR Antibody (K1-70) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30165133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30165133 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30165133 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328697JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

TSHR Monoclonal antibody specifically detects TSHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSHR
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon K1-70
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CHNG1, LGR3hTSHR-I, MGC75129, seven transmembrane helix receptor, thyroid stimulating hormone receptor, Thyroid-stimulating hormone receptor, thyrotropin receptor, thyrotropin receptor-I, hTSHR-I, TSH-R
Especie del huésped Human
Inmunógeno TSHR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, GPCR, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7253
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.