Descripción
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TSGA13 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.17 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TSGA13 |
| N.º de referencia del gen | Q96PP4 |
| Alias de gen | testis specific, 13, TSGA13 |
| Símbolos de los genes | TSGA13 |
| Mostrar más |