Learn More
TSGA13 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16877194 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16877194 150 μL 150 microlitros
16887194 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16877194 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 173261AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Antígeno TSGA13
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TSGA13
N.º de referencia del gen Q96PP4
Alias de gen testis specific, 13, TSGA13
Símbolos de los genes TSGA13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TSGA13 Fusion Protein Ag11305
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG