missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TSG101 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10804201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
10804201 400 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10804201

Marca: Invitrogen™ PA512039

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TSG101 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

TSG101-4A10 recognizes TSG101 protein, the product of a recently identified Tumor Susceptibility Gene whose inactivation in mouse fibroblasts results in cell transformation and the ability of those cells to form tumors in nude mice. The TSG101 gene encodes a 46 kDa protein and contains a proline-rich domain and a leucine-zipper motif within a coiled-coil domain near the carboxyl terminus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSG101
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Tsg101
N.º de referencia del gen Q61187, Q99816
Alias de gen AI255943; CC2; ESCRTI complex subunit TSG101; ESCRT-I complex subunit TSG101; Rw; TSG 101; TSG10; TSG101; Tumor supressor; tumor susceptibility 101; tumor susceptibility gene 10; tumor susceptibility gene 101; tumor susceptibility gene 101 protein; tumor susceptibility protein; VPS23
Símbolos de los genes Tsg101
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human TSG101.
Método de purificación Ammonium Sulfate Precipitation, Size-exclusion - Dialysis
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22088, 7251
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.