Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de uso general - en caja
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9384003 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 L
700 L
1500 L
1500 L
Modelo de puerta:
Macizo
Vidrio
tipo de tapón:
Reino Unido
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo de puerta tipo de tapón unitSize
17127738 1500 L Vidrio UE cada uno
17137738 1500 L Vidrio Reino Unido cada uno
17167738 1500 L Macizo UE cada uno
17147748 400 L Vidrio UE cada uno
17187748 400 L Macizo UE cada uno
17167758 700 L Vidrio UE cada uno
17107768 700 L Macizo UE cada uno
7 options
Código de producto. 17127738
Marca: Thermo Scientific™ TSG1500REGBV
La serie TSG de refrigeradores de uso general se ha fabricado con las características de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
Los refrigeradores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.
Los refrigeradores de uso general de la serie TSG se han diseñado pensando en su laboratorio, combinando el rendimiento, la seguridad y la calidad necesarios para las aplicaciones de laboratorio diarias.
  • Amplia gama de tamaños de 400 l a puerta doble de 1500 l
  • Configuraciones de puerta de vidrio (triple panel) y puerta sólida
  • Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
  • Interior y exterior pintados en blanco
  • Descongelación adaptativa
  • Alarmas de temperatura, puerta abierta y fallo de alimentación (con batería de reserva).
  • Menor producción de calor
  • Puerto de acceso posterior
  • Cierre con llave
  • y sin mercurio
  • Refrigerantes verdes con hidrocarburos
  • Contactos de telealarma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Frigorífico de uso general para laboratorio serie TSG
Capacidad (métrico) 1500 L
Temperatura (valor de referencia) +5°C
Refrigerante R290
Modelo de puerta Vidrio
No. of Doors 2
Estantes 8 Ajustable
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Material de la cabina Acero
Acabado exterior Acero pintado
Interior Acero pintado
Certificaciones/conformidad CE
Ruedas giratorias Sí
Tipo de control Microprocesador digital
Puertos 1 puerto de acceso trasero
Garantía 36 meses
Descongelación Descongelación adaptativa
Tipo de empaquetado En caja
Opciones de vigilancia Botón
Seguridad de acceso Cierre con llave
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con Smart-Vue Pro
Dimensiones interiores (F x An x Al) 690 x 1300 x 1510 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 837 x 1440 x 2082 mm
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Características ecológicas Eficiencia energética
Peso con embalaje (métrico) 283 kg