Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de uso general TSG - Chapados
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17187738 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 L
700 L
1500 L
Modelo de puerta:
Macizo
Vidrio
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17187738
Marca: Thermo Scientific™ TSG1500RESCV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La serie TSG de refrigeradores de uso general se ha fabricado con las características de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
Los refrigeradores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.
Los refrigeradores de uso general de la serie TSG se han diseñado pensando en su laboratorio, combinando el rendimiento, la seguridad y la calidad necesarios para las aplicaciones de laboratorio diarias.
  • Amplia gama de tamaños de 400 l a 1500 l de puerta doble
  • Configuraciones de puerta de vidrio (triple panel) y puerta sólida
  • Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
  • Interior y exterior pintados en blanco
  • Descongelación adaptativa
  • Alarmas de temperatura, puerta abierta y fallo de alimentación (con batería de reserva).
  • Menor producción de calor
  • Puerto de acceso posterior
  • Cierre con llave
  • y sin mercurio
  • Refrigerantes verdes con hidrocarburos
  • Contactos de telealarma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Frigorífico de uso general para laboratorio serie TSG
Capacidad (métrico) 1500 L
Intervalo de temperatura 2°C a 10°C
Temperatura (valor de referencia) +5°C
Refrigerante R290
Modelo de puerta Macizo
No. of Doors 2
Estantes 8 Ajustable
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Acabado exterior Acero pintado
Interior Acero pintado
Certificaciones/conformidad CE
Ruedas giratorias Sí
Tipo de control Microprocesador digital
Puertos 1 puerto de acceso trasero
Garantía 12 Meses
Descongelación Descongelación adaptativa
Tipo de empaquetado Embalado
Opciones de vigilancia Botón
Seguridad de acceso Cierre con llave
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con Smart-Vue Pro
Dimensiones interiores (F x An x Al) 690 x 1300 x 1510 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 825 x 1440 x 2070 mm
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Características ecológicas Eficiencia energética
Peso con embalaje (métrico) 268 kg