Descripción
Los refrigeradores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.
Los refrigeradores de uso general de la serie TSG se han diseñado pensando en su laboratorio, combinando el rendimiento, la seguridad y la calidad necesarios para las aplicaciones de laboratorio diarias.
- Amplia gama de tamaños de 400 l a 1500 l de puerta doble
- Configuraciones de puerta de vidrio (triple panel) y puerta sólida
- Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
- Interior y exterior pintados en blanco
- Descongelación adaptativa
- Alarmas de temperatura, puerta abierta y fallo de alimentación (con batería de reserva).
- Menor producción de calor
- Puerto de acceso posterior
- Cierre con llave
- y sin mercurio
- Refrigerantes verdes con hidrocarburos
- Contactos de telealarma
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Frigorífico de uso general para laboratorio serie TSG |
| Capacidad (métrico) | 1500 L |
| Temperatura (valor de referencia) | +5°C |
| Refrigerante | R290 |
| Modelo de puerta | Vidrio |
| No. of Doors | 2 |
| Estantes | 8 Ajustable |
| Capacidad del estante (métrico) | 30 kg |
| Material de la cabina | Acero |
| Acabado exterior | Acero pintado |
| Mostrar más |