Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de - 86 °C de la serie TSE
Disfrute de una protección de muestras absoluta para aplicaciones de - 50 a - 86 °C mediante este congelador diseñado para la protección y fiabilidad de muestras diarias.
Descripción
Disfrute de una protección de muestras absoluta para aplicaciones de - 50 a - 86 °C con los ultracongeladores verticales de - 86 °C Thermo Scientific™ serie TSE diseñados para la protección y fiabilidad de muestras diarias.
- Control por microprocesador Sistema centralizado de información a la altura de la vista que incluye sistema de supervisión y control por microprocesador; es fácil leer todos los controles e indicadores y acceder a ellos
- Avanzado sistema de refrigeración que mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de las muestras.
- 1 pulg Orificios de acceso de 25 mm (1 pulg): permiten el uso de sondas externas o instrumentos
- Puertas interiores seguras Cuatro puertas internas que reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras su cierre
- Manejo con una sola mano Asa de puerta ergonómica fácil de utilizar, compatible con candado, con bloqueo por llave integrado.
- Cámaras de acero laminado en frío de gran espesor, con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que conforma una superficie exterior uniforme y resistente al desconchado y al óxido.
- Interior de acero inoxidable
- 82,6 cm Aislamiento de 127 mm (5 pulg) de espuma de poliuretano inyectada in situ que reduce el consumo, mantiene el ajuste fijado de temperatura y, en combinación con la junta de tres puntos de la puerta, proporciona tiempos de espera más prolongados en caso de apertura de puertas.
- Sistema de reserva de CO2 o LN2 opcional Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de CO2 o nitrógeno líquido opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación
- Registrador gráfico opcional Se puede instalar un registrador gráfico integrado a la altura de los ojos en los modelos de - 86 °C TSE.