Learn More
Fryka™ Congelador TS
Código de producto. 11866363
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11866363 100 L cada uno
1 options
Código de producto. 11866363
Marca: Fryka™ 070TS50100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El congelador Fryka TS tiene un espacio útil de 100 l y puede usarse para refrigeración y congelación en laboratorios industriales y científicos.
  • Aislamiento al vacío: gran espacio interior con pequeñas dimensiones externas y bajo consumo de energía
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Casquillo (diámetro de 19 mm), por ejemplo, para la monitorización de la temperatura con sensores externos
  • Unidad de refrigeración: bajo nivel de ruido, completamente herméticamente sellada, refrigerada por aire, poco mantenimiento
  • TS 80-100: sistema de refrigeración en cascada de dos etapas
  • Puerta espumoizada con doble cierre de puerta
  • Orificios de ventilación laterales, adecuados para la instalación directamente en paredes
  • Unidad de control con teclado y alarma integrada, con aislamiento galvánico, independiente de la red (señal visual y sonora, que muestra la temperatura máxima durante la interrupción, duración de la batería alrededor de 72 horas)
  • Contacto libre de potencial para la conexión a un sistema de alarma externo
  • Salida de 100 mV/K para conexión a un sistema de registro de temperatura
  • Interfaz RS485
  • Puerta con cierre
  • Con rejillas incrustadas y 4 carriles
Especificaciones
Tipo Congelador de uso general
Capacidad (métrico) 100 L
Intervalo de temperatura 50°C a 80°C
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios industriales y científicos
Modelo TS 80100
Dimensiones interiores (F x An x Al) 45 x 45 x 50 cm
Fondo exterior (métrico) 73 cm
Altura exterior (métrico) 116 cm
Anchura exterior (métrico) 68 cm
Requisitos eléctricos 230 V 50 Hz