Learn More
Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Antibody (TPH1/7662) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30169368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30169368 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30169368 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP327019JF525
Mouse Monoclonal Antibody
Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Monoclonal antibody specifically detects Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TPH1/7662
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, indoleacetic acid-5-hydroxylase, L-tryptophan hydroxylase, MGC119994, TPH, TPRH, TRPH, tryptophan 5-hydroxylase 1, Tryptophan 5-monooxygenase 1, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7166
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ