Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja (frasco)
Código de producto. p-7114483
Click to view available options
Peso de llenado:
10,0g ± 0,3 g
100 - 101,5 g
100,0 g ± 1,5 g
20,0 g-20,3 g
450 a 454 g
500,0 - 504,0 g
De 10,01 a 0,3 g
De 100 a 101,5 g
De 1000 a 1005 g
De 90 a 90,5 g
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 10
paquete de 24
Código de producto. 15622129
Marca: Thermo Scientific™ BO0282M
Cultive una gran variedad de microorganismos utilizando este medio en prácticos frascos preparados.
Cultive gran variedad de microorganismos con el medio en frasco preparado de caldo de triptona de soja Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio para uso general contiene dos peptonas y es adecuado para el cultivo de organismos tanto aerobios como anaerobios. Se indica en los métodos de análisis alimentarios y la farmacopea internacional1, 2, 3, 4 para la proliferación de una amplia variedad de microorganismos.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Straw
Contenido y almacenamiento 2°C to 25°C
Formato 100 mL DIN bottle
Origen de fabricación United Kingdom
Tipo de producto Microbiology Media
Peso de llenado De 100 a 101,5 g
Tipo de empaquetado 10 DIN bottles with injectable closures in a box.
Cantidad 10/Pk.