Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja (frasco)
Código de producto. 15239047
Change view
Click to view available options
Peso de llenado:
10,0g ± 0,3 g
100 - 101,5 g
100,0 g ± 1,5 g
20,0 g-20,3 g
450 a 454 g
500,0 - 504,0 g
De 10,01 a 0,3 g
De 100 a 101,5 g
De 1000 a 1005 g
De 90 a 90,5 g
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 10
paquete de 24
Código de producto. Peso de llenado unitSize
15239047 20,0 g-20,3 g paquete de 24
15622129 De 100 a 101,5 g paquete de 10
12786959 10,0g ± 0,3 g paquete de 24
15632129 450 a 454 g paquete de 10
12854132 100 - 101,5 g paquete de 10
12693428 100,0 g ± 1,5 g paquete de 10
11983112 De 10,01 a 0,3 g paquete de 24
12864132 De 90 a 90,5 g paquete de 10
15832357 De 1000 a 1005 g 1 set
13255489 500,0 - 504,0 g paquete de 10
10 options
Código de producto. 15239047
Marca: Thermo Scientific™ BO0351G
Cultive una gran variedad de microorganismos utilizando este medio en prácticos frascos preparados.
Cultive gran variedad de microorganismos con el medio en frasco preparado de caldo de triptona de soja Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio para uso general contiene dos peptonas y es adecuado para el cultivo de organismos tanto aerobios como anaerobios. Se indica en los métodos de análisis alimentarios y la farmacopea internacional1, 2, 3, 4 para la proliferación de una amplia variedad de microorganismos.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Straw, clear
Origen de fabricación United Kingdom
Peso de llenado 20,0 g-20,3 g
Cantidad Each