Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja (USP) (tubo)
Descripción
Cultive gran variedad de microorganismos con el medio preparado de caldo de triptona de soja Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio para uso general contiene dos peptonas y es adecuado para el cultivo de organismos tanto aerobios como anaerobios. Se indica en los métodos de análisis alimentarios y la farmacopea internacional1, 2, 3, 4para la proliferación de una amplia variedad de microorganismos.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los tubos de caldo de triptona de soja prácticos, precargados y listos para su uso.
- Medio altamente nutritivo para soportar una amplia variedad de microorganismos.
- Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional1,2,3,4.
- Práctico: los tubos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo maíz, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Caldo de triptona de soja (tubo) |
| Formato | Tubo de vertido |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Medios |
| Tipo de empaquetado | 50 tubos en una caja |
| Cantidad | 50/paq. |