Learn More
Thermo Scientific™ Placa de agar de triptona de soja irradiada (triple envoltura)
Código de producto. 12912618
Change view
Click to view available options
Formato:
Placa de 140mm
Placa de 90mm
Color:
Amarillo pálido, transparente
Marfil, transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
Código de producto. Formato Color unitSize
12912618 Placa de 140mm Amarillo pálido, transparente paquete de 25
11965345 Placa de 90mm Marfil, transparente paquete de 10
2 options
Código de producto. 12912618
Marca: Thermo Scientific™ PO0306T
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lleve a cabo el control medioambiental en los entornos más regulados con esta placa de triple envoltura para aplicaciones de muestreo del aire activas y pasivas.
Disfrute de una confianza inigualable en la limpieza de las salas con la placa de agar de triptona de soja irradiada Thermo Scientific™ Oxoid™. El agar de triptona de soja permite el crecimiento de una amplia gama de organismos.
Realice un control medioambiental sin esfuerzo con la placa de agar de triptona de soja irradiado (triple envoltura).
  • Estériles: las placas están irradiadas y envueltas en tres capas en envase transparente.
  • Uniforme: con los procedimientos automatizados de fabricación se asegura en cada placa una capa de agar lisa y distribuida de manera uniforme.
  • Optimizados: todos los productos pasan pruebas de control de calidad cuantitativo mediante un inóculo a bajas dosis para garantizar su óptimo rendimiento.
  • Listo para su uso: practicidad de los medios preparados.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Triple envoltura de agar de triptona de soja irradiada
Formato Placa de 140mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 88,0g – 95,0g
Tipo de empaquetado Triple envoltura: irradiada