Learn More
Thermo Scientific™ Placa de contacto de agar triptona soja
Descripción
Cultive una gran variedad de microorganismos con la placa de contacto de agar triptona soja Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio de uso general, que contiene dos peptonas, favorecer el crecimiento de una amplia variedad de organismos. Es adecuado tanto para el cultivo de organismos aerobios como anaerobios. El medio se ajusta a las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional1,2,3,4
Realice un muestreo de superficies sin esfuerzo con la placa de contacto de agar triptona soja de fácil manejo.
- Fácil manejo gracias a la forma abovedada del fondo que permite un muestreo de superficies sin esfuerzo.
- Rendimiento uniforme: superficie de agar lisa garantizada gracias a procesos de fabricación especializados.
- Fácil de apilar, lo que proporciona mayor estabilidad durante el manejo y el transporte.
- Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
Para evitar que el agar se caiga de la placa, utilice placas de contacto Thermo Scientific, que poseen un fondo abovedado. Gracias a la tecnología GripFit™, las placas son fáciles de manejar y se garantiza que la tapa permanezca en su lugar durante la manipulación, al mismo tiempo que se pueden retirar fácilmente durante el control medioambiental. La capa interior situada en la base de la placa se subdivide en cuadrículas para poder calcular fácilmente las unidades formadoras de colonias (CFU) a partir de pruebas de superficie, lo que permite a los laboratorios informar si los niveles de contaminantes están dentro de los límites predefinidos aceptables. La facilidad de apilamiento permite más estabilidad durante la manipulación y el transporte, y se ha reducido la ventilación para evitar que las placas se sequen.
Nuestras placas de contacto están fabricadas con un procedimiento automatizado especializado para garantizar que haya una capa de agar suave y distribuida de manera uniforme en cada placa. El muestreo de la superficie se realiza haciendo rodar suavemente la superficie abovedada del agar hasta el área que se va a probar. En caso de que haya algún microorganismo que pueda causar alguna enfermedad o infección, crecerá para formar colonias fácilmente visibles en la superficie del agar. De esta manera, se obtiene una forma fiable y eficaz de determinar la limpieza microbiana de la superficie y facilita el control de los peligros invisibles asociados a la contaminación microbiana. Hay un crecimiento claramente visible a los tres días de bacterias y a los cinco días de hongos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo pálido, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 12 °C |
| Descripción | Placas de contacto de agar triptona soja |
| Formato | Placa de contacto de 55 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 13,5 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |