Learn More
Thermo Scientific™ Agar de triptona de soja (agar de digerido de soja y caseína)
Descripción
Cultive una gran variedad de microorganismos con el agar de triptona de soja Thermo Scientific™. El agar de triptona de soja, que es un medio de agar de uso general que contiene dos peptonas, facilita el crecimiento de los organismos aerobios y anaerobios. El crecimiento de estos últimos se realiza en cultivos profundos o por incubación en condiciones anaerobias. El agar de triptona de soja se recomienda como medio de referencia en pruebas de medios selectivos para medir el grado de inhibición.
- Ofrece la comodidad de los medios preparados
- Se puede utilizar como base de agar sangre
- Se recomienda como un medio de referencia para la prueba de medios selectivos
- Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Tipo de medios | Agar soja triptona |
| Tipo de producto | Agar |
| Volumen de llenado | 17 mL |
| Cantidad | 10/pack |