Learn More
Melford Tryptone, Powder
Código de producto. 30018895
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. 30018895
Marca: Melford T600605000.0
Pancreatic digest of casein used to supplement media in cultivation of anaerobic bacteria.
Pancreatic digest of casein used to supplement media in cultivation of anaerobic bacteria.
pH (1% solution): 7.3.
Ingredients:
Molecular Biology GradeTotal Nitrogen (TN): ~12.7%
Amino Nitrogen (AN): ~3.7%
AN/TN Ratio: 0.26
Sodium Chloride: ~0.4%
Tryptophan: ~1.0
Especificaciones
Grado Molecular Biology Grade
Cantidad 5 kg