Learn More
Melford Tryptone, Powder
Código de producto. 30018893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2 Kg
5 Kg
500 g
30018893 2 kg 2 Kg
30018895 5 kg 5 Kg
30018892 10 kg 10 Kg
30018894 500 g 500 g
30018891 1 kg 1 Kg
5 options
Código de producto. 30018893
Marca: Melford T600602000.0
Pancreatic digest of casein used to supplement media in cultivation of anaerobic bacteria.
Pancreatic digest of casein used to supplement media in cultivation of anaerobic bacteria.
pH (1% solution): 7.3.
Ingredients:
Molecular Biology GradeTotal Nitrogen (TN): ~12.7%
Amino Nitrogen (AN): ~3.7%
AN/TN Ratio: 0.26
Sodium Chloride: ~0.4%
Tryptophan: ~1.0
Especificaciones
Grado Molecular Biology Grade
Cantidad 2 kg