Learn More
Tryptase (Mast Cell Marker) Mouse, Clone: TPSAB1/1961, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Tryptase (Mast Cell Marker) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Localización celular | Secreted and Cytoplasmic |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TPSAB1/1961 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human Tryptase protein fragment (apprx. aa 115-233) |
| Mostrar más |